Learn More
Justrite™ Envases de seguridad no metálicos ovalados tipo I
Construido con polietileno de alta densidad resistente a abolladuras, perforaciones y astillamientos. El envase de seguridad no metálico ovalado tipo I almacena líquidos que pueden corroer envases de acero inoxidable.
114.00€ - 123.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bote de seguridad |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FM, NFPA, OSHA |
Descripción | Resistente a abolladuras, perforaciones y astillamientos |
Material | Polietileno |
Incluye | Supresor de llama y tornillería de acero inoxidable, boquilla accionadora |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10601323
|
Justrite™
14065Z |
0,5 gal | Rojo |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10180562
|
Justrite™
14160Z |
1 gal | Rojo |
123.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12931375
|
Justrite™
12162 |
1 gal | Blanco |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Construido con polietileno de alta densidad para resistencia contra abolladuras, perforaciones y astillamientos.- Utilícelos con ácidos y sustancias corrosivas, incluidos líquidos que corroen recipientes de seguridad con recubrimiento de acero o acero inoxidable
- Mecanismo de alivio de la presión que evita la acumulación de vapores
- Tapa de cierre automático y placa cortafuegos que trabajan en conjunto para evitar fuentes de combustión externas, sin restringir el flujo de líquidos hacia dentro o fuera del recipiente
- Tornillería de acero inoxidable para una resistencia química superior
- Cómodo mecanismo de boquilla accionadora y mango integrado para facilitar la dispensación y el transporte
Certifications
Con aprobación FM.
Especificaciones
Bote de seguridad | |
Resistente a abolladuras, perforaciones y astillamientos | |
Supresor de llama y tornillería de acero inoxidable, boquilla accionadora | |
7,6 in | |
4,6 in | |
1,45 in |
FM, NFPA, OSHA | |
Polietileno | |
Óvalo | |
19,3 cm | |
11,6 cm | |
3,6 cm |