Learn More
Justrite™ Metallic Acids Cabinet with ChemCor™ Liner
Give your staff maximum protection from harsh acids and corrosive chemicals with the Justrite Metallic Acids Cabinet with ChemCor™ Liner.
3440.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FM, NFPA, OSHA |
---|---|
Fondo interior (imperial) | 14,56 in |
Fondo exterior (métrico) | 45,72cm |
Fondo interior (métrico) | 37 cm |
Color | Azul |
Includes: Both models come with an extra polyethylene work tray that can be secured to cabinet top as an additional work surface and two labels for end user: “Base” or “ACID”
Código de producto | Marca | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11945446
|
Justrite™
8930222 |
225 lb | 102 kg |
3440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- 100% seamless ChemCor™ liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves protects exposed cabinet surfaces from rust and corrosion
- Seam-free surface eliminates need for rivets or fasteners, averting corrosion from seep-through chemicals
- Durable, thermoplastic nonporous interior coating resists staining and cleans up easily and thoroughly
- Constructed of double-wall, 18-gauge, welded steel
- Features 2 in. (5cm) liquid-tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, and leveling feet
- All-epoxy, baked-on blue powder coat exterior paint provides extra resistance to deterioration from harsh chemicals
Certifications
FM approved.
Compliance
Comply with OSHA and NFPA requirements.
Garantía
10-Year
Especificaciones
FM, NFPA, OSHA | |
45,72cm | |
Azul | |
37 x 100,3 x 100,6 cm | |
Acero (CR) | |
43 pulg | |
39,62 in | |
100,6cm | |
30 gal | |
1 | |
39,5 in | |
100,3cm |
14,56 in | |
37 cm | |
18 pulg | |
44 pulg | |
de tejidos Shandon | |
Inflamables | |
112 cm | |
Revestimiento ChemCor™, construcción de pared doble y acero soldado, sumidero de contención hermético a líquidos de 5 cm (2 pulgadas), orificios de ventilación dobles, estantes ajustables, puertas con cierre automático para balas de acero inoxidable de tres puntos con rodapié y asa con candado U-Loc™ | |
1 | |
Epoxi, termoplástico | |
109 cm |