Learn More
Justrite™ Metallic Acids Cabinet with ChemCor™ Liner
Give your staff maximum protection from harsh acids and corrosive chemicals with the Justrite Metallic Acids Cabinet with ChemCor™ Liner.
Marca: Justrite™ 8930222
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Includes: Ambos modelos incluyen una bandeja de trabajo de polietileno adicional que se puede fijar a la parte superior del armario como una superficie de trabajo adicional y dos etiquetas para el usuario final: “Base” o “Ácido”
Descripción
- El revestimiento ChemCor™ 100 % sin costuras en todas las paredes interiores, techo, sumidero, puertas interiores y estantes protege las superficies expuestas del armario del óxido y la corrosión
- La superficie sin costuras elimina la necesidad de remaches o fijaciones, lo que evita la corrosión de los productos químicos que se filtran
- El revestimiento interior duradero y termoplástico no poroso resiste la tinción y se limpia de forma fácil y exhaustiva
- Fabricado con acero soldado de doble pared y calibre 18
- Cuenta con un sumidero de contención hermético a líquidos de 5 cm (2 pulgadas), orificios de ventilación dobles, estantes ajustables y patas de nivelación
- La pintura exterior de revestimiento en polvo azul basada totalmente en epoxi proporciona una resistencia adicional al deterioro por productos químicos agresivos
Certifications
Aprobado por la FM.
Compliance
Cumple los requisitos de la OSHA y de la NFPA.
Servicio Técnico
10 años
Especificaciones
100,3cm | |
44 pulg | |
Acero (CR) | |
102 kg | |
14,56 in | |
45,72cm | |
30 gal | |
39,5 in | |
100,6cm | |
Inflamables | |
109 cm | |
112 cm | |
1 |
37 cm | |
Epoxi, termoplástico | |
Revestimiento ChemCor™, construcción de pared doble y acero soldado, sumidero de contención hermético a líquidos de 5 cm (2 pulgadas), orificios de ventilación dobles, estantes ajustables, puertas con cierre automático para balas de acero inoxidable de tres puntos con rodapié y asa con candado U-Loc™ | |
18 pulg | |
37 x 100,3 x 100,6 cm | |
225 lb | |
1 | |
39,62 in | |
de tejidos Shandon | |
43 pulg | |
Azul | |
Cierre automático | |
FM, NFPA, OSHA |