Learn More
Justrite™ Filtros de carbón coalescentes
Usar con los recipientes de seguridad de desconexión rápida de Justrite
Marca:  Justrite™ 28157
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10446222
  • 598.00€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideal para aplicaciones de HPLC: minimiza el olor capturando el 99 % de partículas líquidas liberadas en forma de vapor gaseoso
  • El filtro de ventilación de dos etapas es fácil de instalar, encajando cómodamente en el racor de desconexión rápida instalado en fábrica
  • El cartucho de carbono que cambia de color (parte superior) cambia de morado a negro a medida que se absorben los hidrocarburos, lo que indica cuándo es necesario sustituirlo
  • El filtro coalescente (parte inferior) se puede reutilizar con filtros de carbono nuevos varias veces y se sustituye después de 3-4 ciclos del filtro de carbono
No se puede utilizar con bidones de estilo ovalado de 3,75 l (1 gal). No transporte el recipiente de seguridad con el filtro de carbono acoplado.
Compliance
Cumple los requisitos de la EPA 40 CFR 264.173
Cuando se utiliza un filtro de carbono de HPLC con el recipiente de seguridad Justrite con aprobación FM: Los recipientes de eliminación segura Justrite no cuentan con aprobación ni pruebas de la FM con filtros de HPLC acoplados. Sin embargo, el recipiente cumple los requisitos de la OSHA 1910 y del código 30 de la NFPA, con y sin el filtro de HPLC.
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de carbón colorimétrico
HPLC
Plástico
10,16 cm
27,94 cm
EPA 40 CFR 264.173
Filtros de carbón o coalescentes Justrite
4 in
11 in