Learn More
Justrite™ Filtros de carbón coalescentes
Usar con los recipientes de seguridad de desconexión rápida de Justrite
521.00€ - 593.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Filtro de carbón coalescente |
---|---|
Certificaciones/conformidad | EPA 40 CFR 264.173 |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
Material | Plástico |
Anchura (imperial) | 4 in |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10698352
|
Justrite™
28161 |
Recipientes con desconexión rápida Justrite con racores de polipropileno |
521.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10261672
|
Justrite™
28162 |
Recipientes con desconexión rápida Justrite con racores de acero inoxidable |
593.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Ideal para aplicaciones de HPLC: minimiza el olor mediante la captura del 99 % de las partículas líquidas liberadas en forma de vapor gaseoso
- El filtro de ventilación de dos fases es fácil de instalar, por ajuste a presión en la conexión de desconexión rápida instalada de fábrica
- El cartucho de carbono de cambio de color (parte superior) cambia de color morado a negro a medida que absorbe hidrocarburos, lo que indica que es necesario sustituirlo
- El filtro coalescente (parte inferior) se puede reutilizar varias veces con filtros de carbono nuevos y sustituirse después de 3 a 4 ciclos de filtro de carbono
No se puede utilizar con recipientes de estilo ovalado de 1 gal.— No transporte el recipiente de seguridad con el filtro de carbono acoplado.
† Cuando se utiliza un filtro de carbono de HPLC con el recipiente de seguridad Justrite con aprobación FM: Los recipientes de eliminación segura Justrite no cuentan con aprobación ni pruebas de la FM con filtros de HPLC acoplados. Sin embargo, el recipiente cumple los requisitos de la OSHA 1910 y del código 30 de la NFPA, con y sin el filtro de HPLC.
Compliance
Cumple los requisitos de la EPA 40 CFR 264.173
Especificaciones
Filtro de carbón coalescente | |
HPLC | |
4 in | |
11 in |
EPA 40 CFR 264.173 | |
Plástico | |
10,16 cm | |
27,94 cm |