Learn More
Justrite™ Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acids Safety Cabinet, 2 Doors, Blue
Justrite Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
1441.52€ - 2055.20€
Especificaciones
Fondo interior (imperial) | 14.56 in. |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 45.7 cm |
Fondo interior (métrico) | 37 cm |
Color | Blue |
Fondo exterior (imperial) | 18 in. |
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Altura exterior (imperial) | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Altura exterior (imperial) | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11905446
|
Justrite™
89130221 |
12 gal. (45 L) | 18 in. | FM, NFPA, OSHA |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11925446
|
Justrite™
89172221 |
17 gal. (64 L) | 24 in. | FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11915446
|
Justrite™
8913222 |
45 l (12 gal) | 18 pulg | FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Flame-coated thermoplastic liner
- 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
- Seam-free surface
- Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
- Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
- Blue color
- Piggyback style
- Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
- Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
- Sure-grip™ Handles
Certifications
- FM Global tested and approved
- Designed in accordance with National Fire Protection Association (NFPA) code 30 regulation
Compliance
FM Approved and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Especificaciones
14.56 in. | |
37 cm | |
18 in. | |
Piggyback storage cabinet | |
Flammables | |
2 | |
39.5 in. | |
100.3 cm |
45.7 cm | |
Blue | |
Steel (CR) | |
43 in. | |
ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat | |
Epoxy, Thermoplastic | |
109 cm |