Learn More
Justrite™ Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acids Safety Cabinet, 2 Doors, Blue
Justrite Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
Marca: Justrite™ 8913222
Detalles adicionales : Peso : 59.87418kg
Descripción
- Acabado de termoplástico con revestimiento para llamas
- Revestimiento 100 % sin costuras en todas las paredes interiores, techo, sumidero, puertas interiores y estantes
- Superficie sin costuras
- La superficie no porosa resiste la tinción y se limpia fácilmente
- Doble ventaja/varios usos: protección completa contra productos químicos corrosivos y ácidos fuertes
- Color azul
- Estilo Piggyback
- Cuenta con una construcción de pared doble y acero soldado de 1 mm (calibre 18), un sumidero de contención hermético a líquidos de 51 mm (2 pulgadas), orificios de ventilación dobles
- Estantes ajustables, puertas con cierre automático para balas de acero inoxidable de tres puntos con asa con candado ULoc™ y etiquetas de advertencia reflectantes Haz-Alert™
- Asas Sure-Grip™
Certifications
- Probado y con aprobación de FM Global
- Diseñado de acuerdo con la normativa del código 30 de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA)
Compliance
Aprobado por FM y cumple con las normativas de la OSHA y el Código Internacional de Incendios del Código Uniforme contra Incendios de la NFPA 1
Especificaciones
100,3cm | |
18 pulg | |
Acero (CR) | |
60 kg | |
14,56 in | |
45,7cm | |
45 l (12 gal) | |
13 pulg | |
Armario de almacenamiento Piggyback | |
43 pulg | |
Azul | |
Cierre manual | |
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
37 cm | |
Epoxi, termoplástico | |
Revestimiento ChemCor™, construcción de pared doble y acero soldado, sumidero de contención hermético a líquidos de 5 cm (2 pulgadas), orificios de ventilación dobles, estantes ajustables, puertas con cierre automático para balas de acero inoxidable de tres puntos con rodapié y asa con candado U-Loc™ | |
18 pulg | |
37 x 100,3 x 33 cm | |
132 lb | |
39,5 in | |
33 cm | |
Inflamables | |
109 cm | |
45,7cm | |
2 |