Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Jordan (Ruffneck)
Las zapatillas con puntera de material compuesto incluyen un diseño único de tobillo rugoso que es muy resistente e ideal para subir palés, escaleras y para entrar y salir de las cabinas de los camiones incluso cuando están mojadas. La plantilla prácticamente impenetrable protege de objetos afilados como clavos y fragmentos de metal.
106.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Azul |
Diseñar | Jordan (Ruffneck) |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15949111
|
Emma Safety Footwear
972549-39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15959111
|
Emma Safety Footwear
972549-40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15969111
|
Emma Safety Footwear
972549-41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15979111
|
Emma Safety Footwear
972549-42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15989111
|
Emma Safety Footwear
972549-43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15999111
|
Emma Safety Footwear
972549-44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15909121
|
Emma Safety Footwear
972549-45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919121
|
Emma Safety Footwear
972549-46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15929121
|
Emma Safety Footwear
972549-47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939121
|
Emma Safety Footwear
972549-48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
- Estrutura Denim/Nobuck
- Suela GripForce™ Easy Twist
- 3M™ Bandas reflectantes
- Certificación ESD
- El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Azul | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Composite |
Cordones | |
Jordan (Ruffneck) | |
Denim, Nobuck |