Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de columna Javelin™ de conexión directa
Proteja los sistemas de HPLC con los filtros de columna de conexión directa de una sola pieza Thermo Scientific™ Javelin.
Marca:  Thermo Scientific™ 88700
74.76 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11568680
  • 105.30€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proteja los sistemas de HPLC con los filtros de columna de conexión directa de una sola pieza Thermo Scientific™ Javelin.
  • Diseño de conexión directa para una eficacia máxima
  • Sustituya toda la unidad de filtro desechable para facilitar los cambios
  • Se recomienda su uso como filtros dedicados para una columna, en lugar de para el sistema de HPLC
  • 0,0625in La punta CPI se conecta directamente a la entrada de la columna de HPLC sin tubos ni llaves
  • Porosidad de 0,5 μm
Especificaciones
Especificaciones
3 mm
Sistemas HPLC
3 mm
Filtro de columna Javelin
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.