Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de columna Javelin™ de conexión directa
Proteja los sistemas de HPLC con los filtros de columna de conexión directa de una sola pieza Thermo Scientific™ Javelin.
Marca: Thermo Scientific™ 88400
74.76 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Proteja los sistemas de HPLC con los filtros de columna de conexión directa de una sola pieza Thermo Scientific™ Javelin.
- Diseño de conexión directa para una eficacia máxima
- Sustituya toda la unidad de filtro desechable para facilitar los cambios
- Se recomienda su uso como filtros dedicados para una columna, en lugar de para el sistema de HPLC
- 0,0625in La punta CPI se conecta directamente a la entrada de la columna de HPLC sin tubos ni llaves
- Porosidad de 0,5 μm
Especificaciones
4/4,6 mm | |
Sistemas HPLC | |
4,6/4,0 mm | |
Filtro de columna Javelin |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.