Learn More
GPE Scientific™ J Young Vacuum/Schlenk Flask with O-Ring Tap and Plain Arm
GPE Scientific™ J Young Vacuum/Schlenk Flask with O-Ring Tap and Plain Arm is designed for use with Schlenk lines and a vacuum manifold and available in various capacities.
Marca: GPE Scientific™ CSB/250
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Diseñado con un brazo lateral para evacuar o llenar gases
- Con la conexión a las líneas de Schlenk
- Forma de fondo redondo
- Incluye brazo plano
- Incluye grifo de junta tórica
Especificaciones
250 ml | |
Grifo con junta tórica y brazo plano | |
Matraz Vacuum/Schlenk |