Learn More
GPE Scientific™ J Young Vacuum/Schlenk Flask with O-Ring Tap and Plain Arm
GPE Scientific™ J Young Vacuum/Schlenk Flask with O-Ring Tap and Plain Arm is designed for use with Schlenk lines and a vacuum manifold and available in various capacities.
119.00€ - 137.00€
Especificaciones
Incluye | Grifo con junta tórica y brazo plano |
---|---|
Tipo de producto | Matraz Vacuum/Schlenk |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15834734
|
GPE Scientific™
CSB/25 |
25 ml |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15854734
|
GPE Scientific™
CSB/50 |
50 ml |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15814734
|
GPE Scientific™
CSB/100 |
100 ml |
125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15844734
|
GPE Scientific™
CSB/250 |
250 ml |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15864734
|
GPE Scientific™
CSB/500 |
500 ml |
131.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15824734
|
GPE Scientific™
CSB/1000 |
1000 ml |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Designed with a side arm for evacuating or filling with gases
- For connection to Schlenk lines
- Round-bottomed shape
- Includes plain arm
- Includes O-ring tap
Especificaciones
Grifo con junta tórica y brazo plano | |
Matraz Vacuum/Schlenk |