Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
Marca:  GPE Scientific™ JCC/250
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15884784
  • 129.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con una fabricación sólida para su uso con colectores de vacío
  • Diseñado para su uso con líneas Schlenk
  • Incluye grifo de rosca fina y cono
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
Grifo de rosca fina y cono
Tamaño: 24
Colectores de vacío y líneas Schlenk
Schlenk Flask