Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone
GPE Scientific™ J Young Schlenk Flask, Cylindrical with Fine Thread Tap and Cone is specially designed for use with vacuum manifolds and Schlenk lines.
109.00€ - 155.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Colectores de vacío y líneas Schlenk |
---|---|
Incluye | Grifo de rosca fina y cono |
Tipo de producto | Schlenk Flask |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15768029
|
GPE Scientific™
JCC/25 |
25 ml |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15778029
|
GPE Scientific™
JCC/50 |
50 ml |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15854784
|
GPE Scientific™
JCC/100 |
100 ml |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15884784
|
GPE Scientific™
JCC/250 |
250 ml |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15894784
|
GPE Scientific™
JCC/500 |
500 ml |
146.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15874784
|
GPE Scientific™
JCC/1000 |
1000 ml |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Solidly constructed for use with vacuum manifolds
- Designed for use with Schlenk lines
- Includes fine thread tap and cone
Especificaciones
Colectores de vacío y líneas Schlenk | |
Grifo de rosca fina y cono | |
Schlenk Flask |