Learn More
GPE Scientific™ J Young Sample Flask with O-Ring Tap and Cold Finger Plain Arm
GPE Scientific™ J Young Sample Flask with O-Ring Tap and Cold Finger Plain Arm is designed for use with Schlenk lines and a vacuum manifold and available in various capacities.
130.00€ - 164.00€
Especificaciones
Incluye | Grifo con junta tórica y brazo plano de dedo frío |
---|---|
Tipo de producto | Matraz de muestra |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15854744
|
GPE Scientific™
CSY/25 |
25 ml |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15874744
|
GPE Scientific™
CSY/50 |
50 ml |
138.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15834744
|
GPE Scientific™
CSY/100 |
100 ml |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15864744
|
GPE Scientific™
CSY/250 |
250 ml |
144.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15884744
|
GPE Scientific™
CSY/500 |
500 ml |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15844744
|
GPE Scientific™
CSY/1000 |
1000 ml |
164.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Designed with a side arm for evacuating or filling with gases
- For connection to Schlenk lines
- Includes O-ring tap
- Includes cold finger plain arm
Especificaciones
Grifo con junta tórica y brazo plano de dedo frío | |
Matraz de muestra |