Learn More
GPE Scientific™ J Young Sample Flask with O-Ring Tap and Cold Finger Plain Arm
GPE Scientific™ J Young Sample Flask with O-Ring Tap and Cold Finger Plain Arm is designed for use with Schlenk lines and a vacuum manifold and available in various capacities.
Marca: GPE Scientific™ CSY/100
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Diseñado con un brazo lateral para evacuar o llenar gases
- Con la conexión a las líneas de Schlenk
- Incluye grifo de junta tórica
- Incluye brazo plano de dedo frío
Especificaciones
100 ml | |
Grifo con junta tórica y brazo plano de dedo frío | |
Matraz de muestra |