Learn More
GPE Scientific™ Matraz de muestra J Young con grifo con junta tórica y brazo plano de dedo frío
Código de producto. 15884744
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15884744 500 ml cada uno
15854744 25 ml cada uno
15874744 50 ml cada uno
15834744 100 ml cada uno
15864744 250 ml cada uno
15844744 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15884744 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor CSY/500
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
El matraz de muestra J Young de GPE Scientific™ J con grifo con junta tórica y brazo plano de dedo frío está diseñado para su uso con líneas y colectores de vacío de Schlenk. Además, está disponible en varias capacidades.
  • Diseñado con un brazo lateral para evacuar o llenar gases
  • Con la conexión a las líneas de Schlenk
  • Incluye grifo de junta tórica
  • Incluye brazo plano de dedo frío
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Incluye Grifo con junta tórica y brazo plano de dedo frío
Tipo de producto Matraz de muestra