Learn More
GPE Scientific™ Grifos dobles oblicuos de rosca fina J Young
Los grifos dobles oblicuos de rosca fina GPE Scientific™ J Young están fabricados con varios tamaños de llave de paso y varios diámetros de vía lateral.
Marca:  GPE Scientific™ POR/D/10
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15824844
  • 147.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tipo de rosca fina
  • Disponibles en varios tamaños de llave de paso
  • Disponible con diferentes diámetros de brazo lateral
Especificaciones
Especificaciones
Grifos dobles oblicuos de rosca fina J Young
Llave de paso: 10 mm
Id: 10 mm, D.E.: 13 mm
Grifos dobles