Learn More
GPE Scientific™ Grifos dobles oblicuos de rosca fina J Young
Los grifos dobles oblicuos de rosca fina GPE Scientific™ J Young están fabricados con varios tamaños de llave de paso y varios diámetros de vía lateral.
147.00€ - 322.00€
Especificaciones
Tipo | Grifos dobles oblicuos de rosca fina J Young |
---|---|
Incluye | Grifos dobles |
Código de producto | Marca | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15864844
|
GPE Scientific™
POR/D/6 |
Llave de paso: 6 mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15874844
|
GPE Scientific™
POR/D/8 |
Llave de paso: 8 mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15824844
|
GPE Scientific™
POR/D/10 |
Llave de paso: 10 mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15834844
|
GPE Scientific™
POR/D/15 |
Llave de paso: 15 mm |
249.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15844844
|
GPE Scientific™
POR/D/20 |
Llave de paso: 20 mm |
322.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15854844
|
GPE Scientific™
POR/D/25 |
Llave de paso: 25 mm |
322.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tipo de rosca fina
- Disponibles en varios tamaños de llave de paso
- Disponible con diferentes diámetros de brazo lateral
Especificaciones
Grifos dobles oblicuos de rosca fina J Young | |
Grifos dobles |