Learn More
STEMCELL Technologies IWP-4
WNT pathway inhibitor; Inhibits Porcupine
122.36€ - 547.96€
Especificaciones
Molecular Formula C23H20N4O3S3
Purity ≥95%
CAS 686772-17-8
Sinónimo Inhibitor of Wnt Production-4
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17190082
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
72554
10 mg
547.96€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-12-2022
para ver el stock
17180082
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
72552
1 mg
122.36€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-12-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Inhibitor of WNT Production-4 (IWP-4) inhibits WNT signaling by inactivating Porcupine, a membrane-bound O-acyltransferase responsible for palmitoylating WNT proteins, which is essential for WNT signaling ability and secretion (Chen et al.) IWP-4 impairs WNT pathway activity in vitro with an IC50 value of 25 nM (Chen et al.)
  • Promotes cardiomyocyte differentiation in human pluripotent stem cells after treatment with CHIR99021 (Lian et al.), 2012, 2013; Sequiera et al.)
  • Promotes cardiomyocyte differentiation in human embryonic stem cells following primitive streak induction with BMP4 and Activin A (Hudson et al.)
Especificaciones
Especificaciones
C23H20N4O3S3
≥95%
686772-17-8
Inhibitor of Wnt Production-4