Learn More
Fisherbrand™ Bandejas para hielo isotérmicas
Proporciona una alta durabilidad y un excelente aislamiento. Las bandejas para hielo Fisherbrand™ IsoThermal son los recipientes de refrigeración ideales para usos muy fríos, incluidos el hielo seco y el nitrógeno líquido. Cómodas y fáciles de usar, con tapas que se asientan de forma segura bajo el contenedor. Disponibles en tres tamaños codificados por colores.
Marca: Fisherbrand™
96.21 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.62000kg
Descripción
Recipientes ideales para entornos ultrafríos- El poliuretano rígido monomoldeado proporciona una gran durabilidad y estabilidad durante el enfriamiento de muestras
- Excelentes propiedades de aislamiento; ideal para usarse con nitrógeno líquido, hielo seco, agua helada y pulpas de hielo y sal, entre otros
- La tapa de ajuste estrecho mantiene la evaporación al mínimo y cuenta con un cómodo mando empotrado
- Los recipientes no transpirarán ni gotearán y no se romperán o deformarán con el uso normal
- Soporta temperaturas de -196 a +95 °C
- Las tapas se asientan cómodamente bajo el cubo porque están marcadas para encajar
- Las asas moldeadas garantizan un manejo y un transporte seguros
- Boquilla de vertido precisa para facilitar el vaciado
- Diseño cónico para facilitar el apilado
- Codificado por colores (verde, azul y rojo) para facilitar la organización y la identificación
Especificaciones
14 cm | |
38,1 cm | |
25,4 cm | |
38,1 x 25,4 x 14 cm | |
Nitrógeno líquido, hielo seco, agua helada, pulpas de hielo y sal, etc. | |
Bandeja para hielo | |
4 L | |
Refrigerated |
5.5 in. | |
1.5 in. | |
10 in. | |
1.1 gal. | |
Poliuretano | |
Azul | |
Not Autoclavable | |
De -196 °C a +95 °C |