Learn More
Fisherbrand™ Bandejas para hielo isotérmicas
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8009463 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
9 L
Color:
Rojo
Verde
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
26,7 x 19,55 x 11,4 cm
52,1 x 29,2 x 16,3 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11324085 1 L Verde 26,7 x 19,55 x 11,4 cm cada uno
11344085 9 L Rojo 52,1 x 29,2 x 16,3 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324085
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una alta durabilidad y un excelente aislamiento. Las bandejas para hielo Fisherbrand™ IsoThermal son los recipientes de refrigeración ideales para usos muy fríos, incluidos hielo, lodos de hielo y gránulos de CO2. Cómodas y fáciles de usar, con tapas que se asientan de forma segura bajo el contenedor. Disponibles en tres tamaños codificados por colores.
Recipientes ideales para entornos ultrafríos
  • El poliuretano rígido monomoldeado proporciona una gran durabilidad y estabilidad durante el enfriamiento de muestras
  • Excelentes propiedades de aislamiento
  • La tapa de ajuste estrecho mantiene la evaporación al mínimo y cuenta con un cómodo mando empotrado
  • Los recipientes no transpirarán ni gotearán y no se romperán o deformarán con el uso normal
  • Soporta temperaturas de -80 a +95°C
Diseño cómodo y fácil de usar
  • Las tapas se asientan cómodamente bajo el cubo porque están marcadas para encajar
  • Las asas moldeadas garantizan un manejo y un transporte seguros
  • Boquilla de vertido precisa para facilitar el vaciado
  • Diseño cónico para facilitar el apilado
  • Codificado por colores (verde, azul y rojo) para facilitar la organización y la identificación
Especificaciones
Altura (métrico) 11,4 cm
Altura (imperial) 4.5 in.
Longitud (métrico) 26,7 cm
Longitud (imperial) 1.1 in.
Anchura (métrico) 19,55 cm
Anchura (imperial) 7.7 in.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 26,7 x 19,55 x 11,4 cm
Capacidad (imperial) 0.3 gal.
Para utilizar con (equipo) Hielo seco, agua helada, pulpas de hielo y sal, etc.
Material Poliuretano
Tipo Bandeja para hielo
Color Verde
Capacidad (métrico) 1 L
Admite Ice (1 L)
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Control de temperatura Refrigerated
Intervalo de temperatura De -80 °C a +95 °C