Learn More
Fisherbrand™ Chiller con recirculación Isotemp II™, 230 V/50 Hz
Una línea compacta de chillers recirculantes con refrigeración.
Marca: Fisherbrand™
2348.77 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 72.60000kg
Descripción
- Controlador digital intuitivo para facilitar el uso
- Manómetro situado en el panel frontal para ver con mayor facilidad la presión de la aplicación
- Alarmas de temperatura alta y baja
Luces indicadoras del controlador:
- Indican cuando la unidad está enfriando
- Indican cuando se está modificando el valor de referencia
- Indican cuando se están cambiado los límites de temperatura alta y baja o cuando se han superado
Especificaciones
De 10 °C a 35 °C | |
900 W (a +20 °C) | |
De -10 °C a +30 °C | |
R134A | |
584,2 x 355,6 x 604,5 mm | |
50 Hz |
9,5 L | |
MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag) | |
Isotemp II | |
±0,1 °C | |
230 V |