Learn More
Fisherbrand™ Chiller con recirculación Isotemp II™, 230 V/50 Hz
Código de producto. p-8385016 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de bomba:
MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag)
PD1 (bomba de desplazamiento positivo)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de bomba unitSize
11316641 PD1 (bomba de desplazamiento positivo) cada uno
15542541 MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag) cada uno
2 options
Código de producto. 11316641
Marca: Fisherbrand™ 197221010001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una línea compacta de chillers recirculantes con refrigeración.
  • Controlador digital intuitivo para facilitar el uso
  • Manómetro situado en el panel frontal para ver con mayor facilidad la presión de la aplicación
  • Alarmas de temperatura alta y baja
Luces indicadoras del controlador:
  • Indican cuando la unidad está enfriando
  • Indican cuando se está modificando el valor de referencia
  • Indican cuando se están cambiado los límites de temperatura alta y baja o cuando se han superado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura ambiente De 10 °C a 35 °C
Capacidad (métrico) 9,5 L
Capacidad de refrigeración 900 W (a +20 °C)
Tipo de bomba PD1 (bomba de desplazamiento positivo)
Intervalo de temperatura De -10 °C a +30 °C
Modelo Isotemp II
Refrigerante R134A
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 584,2 x 355,6 x 604,5 mm
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz