Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Advertencia; material radiactivo o radiación ionizante
Safety sign for hazard identification.
82.15€
Especificaciones
Acabado | Gloss |
---|---|
Material | Laminated Polyester |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Forma | Triangular |
Color | Black on Yellow |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15590623
|
Brady™
826758 |
22 x 23 mm |
82.15€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Señal conforme a la norma ISO 7010
Especificaciones
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
Black on Yellow |
Laminated Polyester | |
Triangular |