Learn More
Brady™ Rollo de señal de seguridad ISO sin texto; advertencia: Material radiactivo o radiación ionizante
Descripción
- Señal conforme a ISO 7010
- Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC W003-Tri 025-PE-ROLL/1 |
| Acabado | Brillo |
| Material | Poliéster laminado |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Forma | Triangular |
| Dimensiones (L x An) | 22 x 23 mm |
| Color | Negro sobre amarillo |