Learn More
Bromuro de hierro(III), anhidro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
51.70€ - 639.00€
CAS | 10031-26-2 |
---|---|
Número MDL | MFCD00016082 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11387408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031125.06 |
5 g |
51.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11377408
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031125.22 |
100 g |
639.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Iron(III) bromide is used as a Lewis acid catalyst in the halogenation of aromatic compounds. It is also used in the preparation of 2,5-dibromo-4-aryl-1,3-pentadiene by reacting with homoallenic bromohydrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
10031-26-2 | |
MFCD00016082 |
Especificaciones
Iron(III) bromide | |
Anhydrous | |
Rojo | |
MFCD00016082 | |
Soluble in water,ether and alcohol. | |
≥98% | |
Hygroscopic; Light sensitive |
(decomposition) | |
10031-26-2 | |
cristalino/a/s | |
14,4018 | |
295.57 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H302-H335-H319
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-089-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo nitrógeno
- Iron(III) bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only