Learn More
Bromuro de hierro(III), anhidro, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387408 5 g 5 g
11377408 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031125.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 10031-26-2
El bromuro de hierro(III) se utiliza como catalizador del ácido de Lewis en la halogenación de compuestos aromáticos. También se utiliza en la preparación de 2,5-dibromo-4-arilo-1,3-pentadieno mediante la reacción con bromohidrina homoalénica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-26-2
Número MDL MFCD00016082
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) bromide
Punto de fusión (decomposition)
Nombre de nota Anhydrous
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,4018
Información de solubilidad Soluble in water,ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.57
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.