Learn More
Bromuro de hierro(III), anhidro, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
11377408 100 g 100 g
11387408 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11377408
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031125.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10031-26-2
El bromuro de hierro(III) se utiliza como catalizador del ácido de Lewis en la halogenación de compuestos aromáticos. También se utiliza en la preparación de 2,5-dibromo-4-arilo-1,3-pentadieno mediante la reacción con bromohidrina homoalénica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-26-2
Número MDL MFCD00016082
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) bromide
Punto de fusión (decomposition)
Nombre de nota Anhydrous
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,4018
Información de solubilidad Soluble in water,ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.57
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive