Learn More
Memmert™ Documento para realizar las pruebas IQ/OQ
Para un valor de temperatura a elegir libremente, incluida la medición de la distribución de la temperatura en Memmert conforme a la norma DIN 12880:2007-05.
Marca:  Memmert™ IPP1400ecoD00127
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17100135
  • 2055.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • 27 puntos de medición (tamaños 110 - 1060, 2200)
  • 26 puntos de medición (tamaño 1400)
  • Lista de comprobación PQ como asistencia para la validación por parte del cliente
Especificaciones
Especificaciones
IPP1400eco
Documento IQ/OQ con datos de prueba de trabajos específicos de dispositivo