Learn More
Iodine concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodine concentrate |
| Nombre de nota | For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1 N) |
| % mín. CAS | ≥50.0000%, ≥20.0000% |
| % máx. CAS | <70.0000%, <25.0000% |
| Forma física | Concentración |
| Cantidad | 6 x 1 Ea. |
| Fórmula molecular | IK |
| Fórmula lineal | I2 |
| Número MDL | MFCD00011355 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iodine concentrate
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: iodine
Título del producto
Iodine concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1 N), Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido