Learn More
Solución de iodato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| La solución contiene | H2O |
| Concentración | 1 g/L |
| Cantidad | 100 mL |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Título del producto
Solución de iodato para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido