Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with One Shot™ TOP10 chemically competent E. coli cells
Para la clonación rápida y eficaz y la posterior translación/transcripción in vitro
Marca: Invitrogen™ K460001
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Al eliminar la tediosa y laboriosa clonación de sitios de restricción, la clonación TOPO es el método más fiable, ya que solo tarda 5 minutos utilizando un protocolo de 3 pasos y produce recombinantes de hasta un 95 %. Este kit incluye el vector pCR™II-TOPO TA.
- Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
- Promotores de T7 y SP6 para una transcripción in vitro eficaz
- Sitios de primer directo e inverso M13 para secuenciación
- 16 prácticos sitios de restricción, incluido EcoRI, que flanquean su inserto para su posterior escisión o subclonación
- Diversas opciones de resistencia a kanamicina y ampicilina en E. coli
- Fácil detección de colonias azules/blancas para la selección de recombinantes
- Incluye células competentes OneShot™ TOP10 para una mayor comodidad y una máxima eficacia de la clonación
Aplicaciones:
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
TOP10 | |
TOPO™-TA | |
Kit | |
Kit de clonación | |
25 reacciones |
Químicamente competente | |
Caja 1: • Vector pCR™II-TOPO™ activado con la topoisomerasa I • Tampón de PCR • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Primers de PCR de control • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
|
One Shot™ | |
T7, SP6 | |
Vectores TOPO-TA Cloning |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.