Learn More
Invitrogen™ TOPO™ TA Cloning™ Kit, Dual Promoter, with One Shot™ TOP10 chemically competent E. coli cells
Para la clonación rápida y eficaz y la posterior translación/transcripción in vitro
442.00€ - 1272.00€
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura | TOP10 |
---|---|
Tipo de célula | Químicamente competente |
Método de clonación | TOPO™-TA |
Contenido y almacenamiento | Caja 1: • Vector pCR™II-TOPO™ activado con la topoisomerasa I • Tampón de PCR • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Primers de PCR de control • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
Formato | Kit |
Includes: Topoisomerase I-activated pCR™II-TOPO™ vector; PCR buffer; Salt solution; dNTPs; Control template; T3, T7, M13 forward, and M13 reverse primers; Control PCR primers; Sterile water; One Shot™ Chemically Competent or Electrocomp™ E. coli; S.O.C. medium; Supercoiled pUC19 control plasmid
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15380204
|
Invitrogen™
K4600J10 |
10 reacciones |
442.00€
10 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10616533
|
Invitrogen™
K460001 |
25 reacciones |
802.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10398572
|
Invitrogen™
K460040 |
50 reacciones |
1272.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Al eliminar la tediosa y laboriosa clonación de sitios de restricción, la clonación TOPO es el método más fiable, ya que solo dura 5 minutos utilizando un protocolo de 3 pasos y produce hasta un 95 % de recombinantes. Este kit incluye el vector pCR™II-TOPO TA.
- Salientes 3'-T para ligadura directa de productos de PCR amplificados con Taq
- Promotores de T7 y SP6 para una transcripción in vitro eficaz
- Sitios de primers directos e inversos M13 para secuenciación
- 16 prácticos sitios de restricción, incluido EcoRI, que flanquean su inserto para su posterior escisión o subclonación
- Diversas opciones de resistencia a kanamicina y ampicilina en E. coli
- Fácil detección de colonias azules/blancas para la selección de recombinantes
- Incluye células competentes OneShot™ TOP10 para una mayor comodidad y una máxima eficacia de la clonación
Aplicaciones:
Clonación, clonación por PCR
Especificaciones
TOP10 | |
TOPO™-TA | |
Kit | |
T7, SP6 |
Químicamente competente | |
Caja 1: • Vector pCR™II-TOPO™ activado con la topoisomerasa I • Tampón de PCR • Solución salina • dNTP • Plantilla de control • Primers directos e inversos M13 • Primers de PCR de control • Agua estéril Almacenar entre -5 y -30 °C. Todos los reactivos son estables durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. Caja 2: • E. coli químicamente competente One Shot™ o Electrocomp™ • Medio S.O.C. • Plásmido de control superhelicoidal pUC19 Almacenar a entre -68 y -85 °C. |
|
Kit de clonación |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.