Learn More
Invitrogen™ Tali™ Calibration Beads
Alinee y calibre el citómetro basado en imágenes Tali™ cada tres meses
Marca:  Invitrogen™ T10790
114.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21956" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 11662159
  • 124.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Includes: Tali - Gránulos de calibración verdes, Tali - Gránulos de calibración rojos, Tali - gránulos de alineación
Descripción
Descripción
Las líneas celulares Flp-In 293 T-REx están diseñadas para la generación rápida de líneas celulares estables que garantizan la expresión homogénea de su proteína de interés a partir de un vector de expresión Flp-In. La integración dirigida de un vector de expresión Flp-In garantiza un alto nivel de expresión del gen de interés. La línea celular Flp-In T-REx™-293 contiene pFRT/lacZeo y pcDNA™6/TR (del sistema T-REx™) integrados de forma estable. La cotransfección de las líneas celulares Flp-In con un vector de expresión Flp-In y el vector de recombinasa Flp, pOG44, da como resultado la integración selectiva del vector de expresión en el mismo locus en cada célula, asegurando niveles homogéneos de expresión génica.
El Flp-In-293 funciona bien con vectores Flp-In que expresan un gen del promotor CMV (p. ej., pcDNA™5/FRT, pcDNA5/FRT/V5-His-TOPO™y pSecTag/FRT/V5-His-TOPO™).
Análisis de células, recuento de células y viabilidad, recuento de células, viabilidad y crioconservación, cultivo de células, adquisición de imágenes de células, citometría de adquisición de imágenes
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Gránulo de calibración
Tali™ - Gránulos de calibración verdes: Almacenar a 2 – 6 °C
Tali™ - Gránulos de calibración rojos: Almacenar a 2 – 6 °C
Tali™ - Gránulos de alineación; Almacenar a 2 – 6 °C
Temperatura ambiente
Tali™
Citómetro basado en imágenes Tali™
Rojos, verdes
Kit