Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Precipitator Module
El ADN resultante está listo para su uso en las aplicaciones más exigentes
Marca: Invitrogen™ K210022
231.89 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.08000kg
Descripción
- Permite la desalación rápida, sencilla y eficaz y la concentración de ADN plasmídico aislado mediante cromatografía de intercambio aniónico
- El método tradicional de precipitación de ADN de intercambio aniónico de ADN plasmídico aislado implica la precipitación del isopropanol seguida de la centrifugación y el secado del ADN, una tarea laboriosa que requiere mucho tiempo
- Permite la concentración de ADN plasmídico en 5 minutos, elimina la necesidad de centrifugación y reduce el riesgo de perder el sedimento de ADN durante la extracción del sobrenadante, con una recuperación del >80 %
Análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, maxipreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
El módulo del precipitador PureLink™ HiPure incluye precipitadores HiPure y jeringas de 5 y 30 ml. Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente. | |
Resina de intercambio de aniones | |
ADN plasmídico | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
PureLink™ | |
25 preparaciones | |
ADN plasmídico |
Jeringa | |
Cultivo bacteriano | |
Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro | |
> 200 µg de ADN plasmídico (en pequeña escala) | |
Módulo precipitador | |
Temperatura ambiente | |
5 min |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.