Learn More
Invitrogen™ PureLink™ HiPure Precipitator Module
El ADN resultante está listo para su uso en las aplicaciones más exigentes
112.00€ - 252.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | El módulo del precipitador PureLink™ HiPure incluye precipitadores HiPure y jeringas de 5 y 30 ml. Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente. |
---|---|
Formato | Jeringa |
Isolation Technology | Resina de intercambio de aniones |
Tipo de muestra | Cultivo bacteriano |
Tipo de producto final | ADN plasmídico |
Includes: The PureLink HiPure Precipitator Module includes HiPure Precipitators, and 5mL and 30mL syringes.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10105393
|
Invitrogen™
K210021 |
10 preparaciones |
112.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10294023
|
Invitrogen™
K210022 |
25 preparaciones |
252.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Permite la desalación rápida, sencilla y eficaz y la concentración de ADN plasmídico aislado mediante cromatografía de intercambio aniónico
- El método tradicional de precipitación de ADN de intercambio aniónico de ADN plasmídico aislado implica la precipitación del isopropanol seguida de la centrifugación y el secado del ADN, una tarea laboriosa que requiere mucho tiempo
- Permite la concentración de ADN plasmídico en 5 minutos, elimina la necesidad de centrifugación y reduce el riesgo de perder el sedimento de ADN durante la extracción del sobrenadante, con una recuperación del >80 %
Análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, maxipreparación, purificación de ADN plasmídico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
El módulo del precipitador PureLink™ HiPure incluye precipitadores HiPure y jeringas de 5 y 30 ml. Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente. | |
Resina de intercambio de aniones | |
ADN plasmídico | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
PureLink™ | |
Temperatura ambiente | |
5 min |
Jeringa | |
Cultivo bacteriano | |
Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro | |
> 200 µg de ADN plasmídico (en pequeña escala) | |
Módulo precipitador | |
ADN plasmídico |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.