Learn More
Invitrogen™ Kit Midiprep de plásmidos HiPure PureLink™
Sin disolventes orgánicos, bromuro de etidio ni cloruro de cesio
Marca:  Invitrogen™ K210005
367.97 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3266 Chem class : 8 Pack group : III
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10388702
  • 408.00€ / 50 reacciones
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
El kit de mesopreparación de plásmidos PureLink HiPure se ha diseñado para aislar ADN plasmídico para transfección a partir de E. coli. El protocolo del kit de mesopreparación tendrá un rendimiento típico de 100 a 350 µg de ADN plasmídico a partir de 15 a 25 ml de cultivo bacteriano con una pureza que es comparable a la obtenida con dos pases por gradientes de cloruro de cesio.
  • Ahorro de tiempo y mano de obra – sin necesidad de pasos adicionales para extraer endotoxinas y otros contaminantes
  • Producto de alta pureza y bajo en endotoxinas – lo bastante puro para la transfección de células de mamíferos
  • Versatilidad: purifica cualquier tipo y tamaño de ADN plasmídico, incluidos BAC, bácmidos y ADN monocatenarios de M13
Cromatografía de intercambio aniónico para la purificación de plásmidos
  • Los kits de purificación de ADN plasmídico PureLink HiPure utilizan una tecnología patentada de resina de intercambio aniónico para purificar el ADN plasmídico en un nivel equivalente a dos pasadas a través de gradientes de CsCl.
  • La resina combina una excelente capacidad con una velocidad de flujo rápida, una resolución alta, alto rendimiento y una eliminación eficaz de endotoxinas.
  • Las preparaciones de plásmidos se pueden completar normalmente en menos de 2 horas
ADN libre de contaminantes
  • A diferencia de los protocolos de gradientes de cloruro de cesio, los sistemas de purificación de plásmidos PureLink HiPure no utilizan disolventes problemáticos a la hora de trabajar con ellos o eliminarlos
  • Normalmente, el ADN plasmídico preparado mediante el kit de mesopreparación de plásmidos PureLink HiPure tendrá una relación A260/A280 de más de 1,80, lo que indica que el ADN está razonablemente libre de proteínas que podrían interferir con aplicaciones posteriores
  • Los niveles de endotoxinas se encuentran normalmente entre 0,1 y 1 EU/µg, lo que convierte a este ADN plasmídico en la opción ideal para la transfección de células de mamíferos
  • El tiempo de purificación es de dos horas
Polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados (AFLP™), obtención de la huella genética de cromosomas bacterianos artificiales (BAC), purificación y análisis de ARN y ADN, extracción de ADN, secuenciación de ADN, análisis de fragmentos, midiprep, purificación de ADN plasmídico, secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
• 200 ml de tampón de resuspensión (R3)
• 1,5 ml de RNasa A
• 200 ml de tampón de lisis (L7)
• 200 ml de tampón de precipitación (N3)
• 2 × 250 ml de tampón de equilibrado (EQ1)
• 2 × 500 ml de tampón de lavado (W8)
• 250 ml de tampón de elución (E4)
• 30 ml de tampón TE
• 50 columnas HiPure
• 10 soportes de columna
Almacenar todos los componentes en temperatura ambiente.
Resina de intercambio aniónico con filtro de eliminación de lisados
5 ml
Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro
50 preparaciones
100-200 µg (media escala) de ADN plasmídico
Kit de midipreparación de plásmidos
Grado de transfección
ADN BAC, ADN plasmídico
2 h
Columna
Cultivo bacteriano
ADN BAC, ADN plasmídico
No compatible con alto rendimiento (manual)
<40 kb, plasmídico de copia baja, plasmídico de copia alta, BAC
PureLink™
50 preparaciones
Temperatura ambiente
PureLink™
350 µg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid