Learn More
Invitrogen™ Kit Midiprep de plásmidos HiPure PureLink™
Código de producto. p-4926487
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1191 ml
50 reacciones
10083762 25 preparaciones 1191 ml
10388702 50 preparaciones 50 reacciones
2 options
Código de producto. 10083762
Marca: Invitrogen™ K210004
Sin disolventes orgánicos, bromuro de etidio ni cloruro de cesio
The PureLink™ HiPure Plasmid Midiprep Kit is designed to isolate transfection-grade plasmid DNA from E. coli. The Midiprep Kit protocol will typically yield 100–350 μg plasmid DNA from 15–25 mL bacterial culture, at a purity that is comparable to that achieved by two passes through cesium chloride gradients.
El kit de mesopreparación de plásmidos PureLink HiPure se ha diseñado para aislar ADN plasmídico para transfección a partir de E. coli. El protocolo del kit de mesopreparación tendrá un rendimiento típico de 100 a 350 µg de ADN plasmídico a partir de 15 a 25 ml de cultivo bacteriano con una pureza que es comparable a la obtenida con dos pases por gradientes de cloruro de cesio.
  • Ahorro de tiempo y mano de obra – sin necesidad de pasos adicionales para extraer endotoxinas y otros contaminantes
  • Producto de alta pureza y bajo en endotoxinas – lo bastante puro para la transfección de células de mamíferos
  • Versatilidad: purifica cualquier tipo y tamaño de ADN plasmídico, incluidos BAC, bácmidos y ADN monocatenarios de M13
Cromatografía de intercambio aniónico para la purificación de plásmidos
  • Los kits de purificación de ADN plasmídico PureLink HiPure utilizan una tecnología patentada de resina de intercambio aniónico para purificar el ADN plasmídico en un nivel equivalente a dos pasadas a través de gradientes de CsCl.
  • La resina combina una excelente capacidad con una velocidad de flujo rápida, una resolución alta, alto rendimiento y una eliminación eficaz de endotoxinas.
  • Las preparaciones de plásmidos se pueden completar normalmente en menos de 2 horas
ADN libre de contaminantes
  • A diferencia de los protocolos de gradientes de cloruro de cesio, los sistemas de purificación de plásmidos PureLink HiPure no utilizan disolventes problemáticos a la hora de trabajar con ellos o eliminarlos
  • Normalmente, el ADN plasmídico preparado mediante el kit de mesopreparación de plásmidos PureLink HiPure tendrá una relación A260/A280 de más de 1,80, lo que indica que el ADN está razonablemente libre de proteínas que podrían interferir con aplicaciones posteriores
  • Los niveles de endotoxinas se encuentran normalmente entre 0,1 y 1 EU/µg, lo que convierte a este ADN plasmídico en la opción ideal para la transfección de células de mamíferos
  • El tiempo de purificación es de dos horas
Polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados (AFLP™), obtención de la huella genética de cromosomas bacterianos artificiales (BAC), purificación y análisis de ARN y ADN, extracción de ADN, secuenciación de ADN, análisis de fragmentos, midiprep, purificación de ADN plasmídico, secuenciación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de resuspensión de 100 ml (R3)
• RNasa A de 550 µl
• Tampón de lisis de 100 ml (L7)
• Tampón de precipitación de 100 ml (N3)
• Tampón equilibrado de 250 ml (EQ1)
• Tampón de lavado de 500 ml (W8)
• Tampón de elución de 125 ml (E4)
• Tampón TE de 15 ml
• 25 columnas HiPure
• 5 soportes de columna
Almacenar todos los componentes a temperatura ambiente.
Formato Columna
Isolation Technology Resina de intercambio de aniones
Tipo de muestra Cultivo bacteriano
Volumen de elución 5 ml
Tipo de producto final ADN BAC, ADN plasmídico
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación, transfección, clonación, secuenciación, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR, transcripción in vitro
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
N.º de reacciones 25 preparaciones
Plásmido <40 kb, plasmídico de copia baja, plasmídico de copia alta, BAC
Escala preparativa 100-200 μg (media escala) de ADN plasmídico
Línea de productos PureLink
Tipo de producto Kit de midipreparación de plásmidos
Cantidad 25 preparaciones
Pureza Grado de transfección
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN BAC, ADN plasmídico
Tipo de sistema PureLink™
Tiempo de prueba 2 h
Producción 100-350 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide