Learn More
Invitrogen™ MultiShot™ StripWell Mach1™ T1 Phage-Resistant Chemically Competent E. coli
Claramente visible en un plazo de ocho horas a partir de la siembra en placa de la mezcla de transformación
Marca:  Invitrogen™ C869601
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Código de producto. 10032732
  • 900.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las células de E. coli químicamente competentes resistentes al fago Mach1 T1 son actualmente las células competentes que se cultivan con mayor rapidez. El tiempo de duplicación es de aproximadamente 50 minutos, en comparación con los > 74 minutos de otras cepas de clonación. Colonias de Mach1 que le permiten sembrar en placa y recoger colonias el mismo día. Realice minipreparaciones después de solo 4 horas de cultivo a partir de una colonia nocturna y así podrá ahorrar un día completo en sus experimentos.
  • Minimiza la recombinación inespecífica en ADN clonado (recA)
  • Ofrece resistencia al fago T1 y T5 (tonA)
  • Genera preparaciones de ADN más transparentes y mejores resultados en aplicaciones posteriores debido a la eliminación de la digestión inespecífica por parte de endonucleasa I (endA1)
  • Proporciona una transformación eficaz de ADN no metilado de amplificaciones por reacción en cadena de la polimerasa (hsdR)
  • Permite el cribaje de color azul/blanco de clones recombinantes (lacZΔM15)
  • Dos formatos para elegir: El cómodo formato de One Shot proporciona alícuotas de uso único y 50 μl que eliminan los ciclos de congelación y descongelación que merman la eficacia, y permiten evitar el desperdicio de dinero en células sin usar
  • El formato de tiras de pocillos MultiShot permite una transformación rápida y de alto rendimiento en una placa de tira de pocillos con 96 pocillos, lo que permite realizar todas las transformaciones que necesite sin desperdicio de reactivos
No compatible con alto rendimiento (manual)
Clonación, transformación
Especificaciones
Especificaciones
Célula competente
Alta eficiencia (> 10^9 cfu/µg)
Alta eficacia (> 10^9 ufg⁄µ g)
No es adecuado para clonar ADN inestable
No es adecuado para preparar ADN no metilado
E. coli
Mach1™, MultiShot™
1 placa
Carece de episoma F'
Químicamente competente
No
Contiene:
E. coli Mach1™ T1 competente químicamente resistente al fago (T1R): Una placa de 96 pocillos, 50 µ l por pocillo
• ADN pUC19 (10 pg/µ l): 1 vial, 50 µl
• medio S.O.C.: 2 frascos, 15 ml cada uno
Almacenar las células competentes a -80 °C. Almacene pUC19 DNA a -20 °C. Almacenar el medio S.O.C. a 4 °C o a temperatura ambiente.
Mach1™
Compatible con alto rendimiento
No para propagación vectorial ccdB
MultiShot StripWell
Clonación