Learn More
Invitrogen™ Caldo base LB
Recomendado para el mantenimiento general y el crecimiento de E. coli
Marca: Invitrogen™ 12780052
93.58 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- El caldo base LB tiene una menor concentración de sal que el caldo base Luria
- Formulación para un litro: 10 g de SELECT Peptone 140, 5 g de extracto de levadura SELECT y 5 g de NaCl
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Escherichia coli | |
Bottle | |
Autoclave | |
E. coli | |
Temperatura ambiente |
Contiene 500 g de base de caldo LB, polvo | |
LB | |
Medios de cultivo deshidratados | |
500 g |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.