Learn More
Invitrogen™ Caldo base LB
Código de producto. p-4918427
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
cada uno
11538866 500 g 500 g
11528866 2,5 kg cada uno
2 options
Código de producto. 11538866
Marca: Invitrogen™ 12780052
Recomendado para el mantenimiento general y el crecimiento de E. coli
  • El caldo base LB tiene una menor concentración de sal que el caldo base Luria
  • Formulación para un litro: 10 g de SELECT Peptone 140, 5 g de extracto de levadura SELECT y 5 g de NaCl
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene 500 g de base de caldo LB, polvo
Formato Frasco
Tipo de medios LB
Método de preparación Autoclave
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Clase de organismo diana E. coli
Cantidad 500 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Escherichia coli