Learn More
Invitrogen™ Expressway™ Maxi Cell-Free E. coli Expression System
Descripción
Includes
Diseñado para realizar 200 reacciones de 25 μl, 5 de 1 ml, 1 de 5 ml (volumen inicial) o de una a varias reacciones grandes. Incluye extracto de E.coli slyD-, tampón de reacción de IVPS 2,5X, tampón de alimentación, mezcla de 19 aminoácidos, metionina, agua sin ADNasa/ARNasa, mezcla de enzimas T7 y un vector de control de expresión positivo. El sistema de expresión Expressway Maxi Cell-Free E. coli con pEXP5-NT/TOPO y pEXP5-CT/TOPO también incluye los kits de expresión pEXP5-NT/TOPO y pEXP5-CT/TOPO TA. Cada kit contiene vector pEXP5-NT/TOPO o pEXP5-CT/TOPO, otros reactivos para facilitar la clonación TOPO y E. coli químicamente competente TOP10.
- El procedimiento se puede realizar en un solo tubo de reacción y es fácilmente escalable sin necesidad de equipos especializados
- Los vectores de expresión TOPO TA Cloning (clonación en 5 min con un 95 % de eficacia) se suministran para obtener unos resultados de expresión óptimos
- Además de todas las ventajas del sistema de expresión abierta, produce altos niveles de proteína recombinante que pueden ser fácilmente detectados y purificados para diversas aplicaciones posteriores
- La formulación exclusiva del tampón de alimentación aumenta la productividad de la reacción, de manera que se produce más de un miligramo de proteína una reacción de 2 ml en un plazo de 4 a 6 horas
- La formulación del lisado permite la síntesis de proteínas mediante muestras circulares o lineales
- Un kit sirve para 200 x 50 reacciones, que pueden caber en 2 placas de 96 pocillos
- Sin tampón de alimentación, las reacciones solo necesitan 2 horas
- Una vez que se detecta una expresión positiva, la producción de proteínas escalada se puede realizar con un gran formato sin células o en sistemas basados en células de E. coli
Expresión de proteínas sin células para análisis funcional, expresión de proteínas sin células para análisis estructural, expresión sin células (in vitro), expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
Promotor | T7 |
Tipo de producto | Sistema de expresión sin células |
Contenido y almacenamiento | El sistema de expresión Expressway™ Maxi Cell-Free está diseñado para realizar doscientas reacciones de 25 μl, cinco de 1 ml o una reacción de 5 ml (volumen inicial) o de una a varias reacciones grandes, según sus necesidades. Este sistema incluye extracto de E.coli slyD-, tampón de reacción de IVPS 2,5X, tampón de alimentación, mezcla de 19 aminoácidos, metionina, agua sin ADNasa/ARNasa, mezcla de enzimas T7 y un vector de control de expresión positivo. El sistema de expresión Expressway™ Maxi Cell-Free E. coli con pEXP5-CT/TOPO™ y pEXP5-NT/TOPO™ también incluye los kits de expresión pEXP5-NT/TOPO™ y pEXP5-CT/TOPO™ TA. Cada kit contiene el vector pEXP5-NT/TOPO™ o el pEXP5-CT/TOPO™, otros reactivos para facilitar la clonación TOPO™ y E. coli TOP10 One Shot™ químicamente competente. Conservar los vectores a -20°C. Conservar todos los demás componentes a -80°C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
Tipo de proteína expresada | Proteína soluble en agua |
Sistema de expresión | Sin células |
Mecanismo de expresión | Expresión sin células |
Etiqueta de proteína | N-Terminal |
Método de clonación | TOPO-TA |
Cantidad | 1 kit |
Vector | pEXP5-NT/TOPO, pEXP5-CT/TOPO |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Manuals