Learn More
Julabo™ Insulation for Baths
Marca:  Julabo™ 8930412
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10068401
  • 20.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Especificaciones
Baño de circulación criocompacto CF30, CF31, CF40, CF41, baño de circulación calefactado abierto ED-13
Tubo CR de 12 mm de DI y tubo reforzado de 8 mm de DI
12mm
Aislamiento
1 m