Learn More
Julabo™ Insulation for Baths
21.00€ - 25.00€
Especificaciones
Tipo Aislamiento
Tamaño 1 m
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
10254011
Ver documentos Detalles de la promoción
Julabo™
8930410
14mm Tubo CR de 8 a 10 mm de DI
21.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10068401
Ver documentos Detalles de la promoción
Julabo™
8930412
12mm Tubo CR de 12 mm de DI y tubo reforzado de 8 mm de DI
22.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11980318
Ver documentos Detalles de la promoción
Julabo™
8930413
23mm Tubo reforzado de 12 mm o 12,7 mm (1/2 pulgadas) de diámetro interno
25.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Aislamiento
1 m