Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos de cloro, para la determinación colorimétrica del agua
Allows users to achieve fast and accurate colorimetric measurements. Hanna Instruments™ Chlorine Reagent Sets, For Colorimetric Water Testing are high-quality, pre-measured solutions for use with compatible benchtop and/or portable Hanna meters.
Marca:  Hanna Instruments™ HI9576201
Detalles adicionales : Peso : 0.10710kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11871020
  • 84.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir métodos de prueba aceptados para determinaciones colorimétricas de cloro total o libre. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color que se produce.
  • Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
  • Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
  • La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
  • Juegos de reactivos disponibles para: Cloro libre y total (rango alto), cloro libre (rango ultrabajo), cloro total (rango ultraalto, rangoultra bajo, rango indeterminado)
Especificaciones
Especificaciones
Determinación de cloro libre de rango ultrabajo
100 paquetes individuales de HI95762-0
Conjunto de 1
Método estándar 4500-CL G
Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna
100
De 0,000 a 0,500 mg/l de cloro libre
Kits de pruebas de aguas