Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos para la determinación de cloro, para pruebas colorimétricas de agua
Descripción
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir métodos de prueba aceptados para determinaciones colorimétricas de cloro total o libre. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color que se produce.
- Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
- Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
- La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
- Juegos de reactivos disponibles para: Cloro libre y total (rango alto), cloro libre (rango ultrabajo), cloro total (rango ultraalto, rangoultra bajo, rango indeterminado)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de cloro libre de rango ultrabajo |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna |
| Incluye | 100 paquetes individuales de HI95762-0 |
| Nº de pruebas | 100 |
| Cantidad | Conjunto de 1 |
| temp | De 0,000 a 0,500 mg/l de cloro libre |
| Método de prueba | Método estándar 4500-CL G |
| Tipo | Kits de pruebas de aguas |