Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos de cloro, para la determinación colorimétrica del agua
Allows users to achieve fast and accurate colorimetric measurements. Hanna Instruments™ Chlorine Reagent Sets, For Colorimetric Water Testing are high-quality, pre-measured solutions for use with compatible benchtop and/or portable Hanna meters.
Marca: Hanna Instruments™ HI93711D3
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir métodos de prueba aceptados para determinaciones colorimétricas de cloro total o libre. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color que se produce.
- Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
- Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
- La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
- Juegos de reactivos disponibles para: Cloro libre y total (rango alto), cloro libre (rango ultrabajo), cloro total (rango ultraalto, rangoultra bajo, rango indeterminado)
Especificaciones
Determinación del cloro total (DPD3) | |
Frascos cuentagotas de HI93701A-T(F), HI93701B-T(F) y HI93711-D3 | |
Conjunto de 1 | |
Método 330.5 de USEPA y del método estándar 4500-Cl G |
Fotómetros de sobremesa y portátiles compatibles de Hanna (HI83200, HI83203, HI83205, HI83206, HI83208, HI83099, HI96724) | |
600 | |
0,00 a 5,00 mg/l de cloro total | |
Kits de pruebas de aguas |