Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos de cloro, para la determinación colorimétrica del agua
Allows users to achieve fast and accurate colorimetric measurements. Hanna Instruments™ Chlorine Reagent Sets, For Colorimetric Water Testing are high-quality, pre-measured solutions for use with compatible benchtop and/or portable Hanna meters.
Brand: Hanna Instruments™ HI9373403
Additional Details : Peso : 0.50000kg
Description
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir métodos de prueba aceptados para determinaciones colorimétricas de cloro total o libre. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color que se produce.
- Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
- Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
- La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada pack y frasco para garantizar la trazabilidad
- Juegos de reactivos disponibles para: Cloro libre y total (rango alto), cloro libre (rango ultrabajo), cloro total (rango ultraalto, rangoultra bajo, rango indeterminado)
Specifications
Determinación de rango alto de cloro libre y total | |
1 frasco cuentagotas HI93734-0, 1 frasco cuentagotas HI93734C-0, 100 paquetes individuales de HI93701-0 | |
1 juego | |
Método 330.5 de USEPA y del método estándar 4500-Cl G |
Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna | |
300 | |
De 0,00 a 10,00 mg/l de cloro libre y total | |
Kits de pruebas de aguas |
Safety and Handling
- REMOVE LIQUID REAGENTS FOR 300 TEST
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
- H372-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: potassium iodide