Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos de cloro, para la determinación colorimétrica del agua
Allows users to achieve fast and accurate colorimetric measurements. Hanna Instruments™ Chlorine Reagent Sets, For Colorimetric Water Testing are high-quality, pre-measured solutions for use with compatible benchtop and/or portable Hanna meters.
Marca:  Hanna Instruments™ HI9371103
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10234231
  • 228.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir métodos de prueba aceptados para determinaciones colorimétricas de cloro total o libre. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color que se produce.
  • Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
  • Están preparados con productos químicos de alta pureza fabricados en las instalaciones de última generación de Hanna
  • La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada paquete y frasco para garantizar la trazabilidad
  • Juegos de reactivos disponibles para: Cloro libre y total (rango alto), cloro libre (rango ultrabajo), cloro total (rango ultraalto, rangoultra bajo, rango indeterminado)
Especificaciones
Especificaciones
Determinación de cloro total
Paquetes individuales
Conjunto de 1
Método 330.5 de USEPA y del método estándar 4500-Cl G
Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna
300
0,00 a 5,00 mg/l de cloro total
Kits de pruebas de aguas
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Total Chlorine Reagents (300 tests)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium iodide, EDTA